Fontos dokumentumok
57404
Knitted reactor coil
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, volume 0.75 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41115854
H × belső átmérő
15 m × 0.25 mm
térfogat
0.75 mL
kompatibilitás
for use with PHRED Reactor
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2