Fontos dokumentumok
57407
Knitted reactor coil
volume 3.0 mL, L × I.D. 15 m × 0.5 mm
Szinonimák:
Reflective support plate
About This Item
UNSPSC kód:
41115854
H × belső átmérő
15 m × 0.5 mm
térfogat
3.0 mL
kompatibilitás
for use with PHRED Reactor
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)