56524
Silica gel on TLC Al foils
with fluorescence indicator 254 nm
Szinonimák:
Silica gel coated aluminum TLC sheets
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Polymeric
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
20 cm × 20 cm
rétegvastagság
200 μm
részecskeméret
8.0-12.0 μm
pórusméret
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
Related Categories
Általános leírás
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)