70643
Silica gel on TLC Al foils
silica gel 60 matrix, L × W 4 cm × 8 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Szinonimák:
TLC cards Silica gel
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
minőség
with fluorescent indicator 254 nm
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 50 sheets
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
4 cm × 8 cm
rétegvastagság
200 μm
részecskeméret
8.0-12.0 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)