Fontos dokumentumok
568272-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
2 cm × 4 mm
külső felület:
100 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 (octadecyl) phase
pórusméret:
300 Å
Mátrix:
fully porous particle
Terméknév
Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pkg of 2 ea
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4 mm
külső felület
100 m2/g
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
300 Å
működési pH
2-8
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
Kiszerelés
For 4.0mm I.D. and 4.6mm I.D. analytical columns.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)