55119-U
Supelclean™ ENVI-Carb™ II/PSA SPE Tube
bed A 500 mg (Supelclean™ Envi-Carb-II SPE), bed B 300 mg (Supelclean™ PSA SPE), volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Javasolt termékek
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean™
összetétel
bed A, 500 mg (Supelclean™
Envi-Carb-II SPE)
bed B, 300 mg (Supelclean™
PSA SPE)
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
6 mL
mátrix aktív csoport
PSA phase
carbon phase
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
ion exchange
reversed phase
Általános leírás
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & PSA (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
- Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
- ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
- Supelclean PSA is a polymerically bonded, ethylenediamine-N-propyl phase that contains both primary and secondary amines
- Supelclean PSA has a strong affinity and high capacity for fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars
- Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protocols
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.