Fontos dokumentumok
53570-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3.0 mm, HPLC Column; suitable for PFAS testing
Szinonimák:
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
25 cm × 3.0 mm
külső felület:
135 m2/g
részecskeméret:
2.7 μm
mátrix aktív csoport:
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
pórusméret:
90 Å pore size
Mátrix:
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Terméknév
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 3.0 mm, suitable for PFAS testing
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
9.9% carbon loading
parameter
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 3.0 mm
külső felület
135 m2/g
Mátrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Ascentis® Express PFAS is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the proven Fused-Core® particle design. The Fused-Core® particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The densely bonded, extensively endcapped ODS stationary phase of Ascentis® Express PFAS provides an application tested solution for PFAS analysis.
Analízis megjegyzés
Target analytes include short chain and long chain per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), including branched and linear isomers.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.