Merck
Y0001927
Tylosin phosphate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H77NO17 · H3PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1014.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tylosin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.[H][C@@]1(C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O1)O[C@@H]2[C@@H](C)O[C@@]([H])(O[C@@H]3[C@@H](C)[C@H](O)CC(=O)O[C@H](CC)[C@@H](CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]4OC)\C=C(C)\C=C\C(=O)[C@H](C)C[C@@H]3CC=O)[C@H](O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C46H77NO17.H3O4P/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;1-5(2,3)4/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;(H3,1,2,3,4)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBOODGNJLRRJNA-IAGPQMRQSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia
Alkalmazás
Tylosin phosphate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)