Fontos dokumentumok
51177-U
OPTI-GUARD® C18 (40 μm) HPLC Guard Column
1mm HPLC Guard Column, pkg of 5 ea
Szinonimák:
High-Performance Guard Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Terméknév
OPTI-GUARD® 1mm Guard Column, C18 (violet label), pkg of 5 ea
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Opti-Guard®
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
40 μm
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
OPTI-GUARD® sets the standard for low-impact, easy to use pre-column protection. Designed for use with analytical (4.6 mm, 3.0 mm I.D.) and narrow bore (2.1 mm, 1.0 mm) columns, the patented floating stem design automatically adjusts to any manufactures tube stop depth for a zero-dead volume connection every time. The OPTI-GUARD® 1 mm requires no special connecting hardware or tools for installation.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
OPTI-GUARD is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)