Fontos dokumentumok
56401AST
apHera™ NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Amino HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
apHera™ NH2 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L82
termékcsalád
apHera™
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
apHera™
parameter
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
Mátrix
polymeric
mátrix aktív csoport
amino phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
300 Å
működési pH
1-14
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Related Categories
Általános leírás
Features of Amino apHera™ Columns
- High efficiency for carbohydrate analysis
- Ideal for basic conditions/amphoteric detection
- High selectivity mono- to oligosaccharides
- pH range 2-13
- 300 angstrom pore size
- Stable, predictable retention
- Long column life
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The apHera NH2 polymeric column is an excellent choice for the separation of closely-related polar analytes such as simple sugars using HILIC chromatography.
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.