Fontos dokumentumok
51098AST
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L40
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Astec®
parameter
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
Mátrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
silica gel particle platform
mátrix aktív csoport
cellulose, DMPC- phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
működési pH
3.5-6.8
elválasztástechnika
chiral
Általános leírás
Description: Spherical, porous silica coated with DMPC (dimethylphenyl carbamate)-derivatized cellulose
Particle diameter: 5 μm
Field of Use: Small molecule enantiomer separations in normal phase, polar organic, and SFC modes
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.