Fontos dokumentumok
50631-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core PFP HPLC column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L43
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
90 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
PFP (pentafluorophenyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
- Liquid chromatographic determination of lumacaftor in the presence of ivacaftor and identification of five novel degradation products using high-performance liquid chromatography ion trap time-of-flight mass spectrometry.: This study employed the Ascentis® Express F5, 5 µm HPLC column to determine lumacaftor and its degradation products in the presence of ivacaftor. The application of high-performance liquid chromatography ion trap time-of-flight mass spectrometry provided high sensitivity and resolution, showcasing the column′s efficacy in complex sample matrices (Özcan et al., 2023).
- Stability-indicating LC-MS/MS and LC-DAD methods for robust determination of tasimelteon and high resolution mass spectrometric identification of a novel degradation product.: This research highlights the use of the Ascentis® Express F5, 5 µm HPLC column in developing stability-indicating methods for tasimelteon. The column′s performance in both LC-MS/MS and LC-DAD methods ensured accurate and reliable identification of degradation products (Özcan et al., 2020).
- Recent trends in ultra-fast HPLC: new generation superficially porous silica columns.: This review discusses advancements in HPLC technology, including the Ascentis® Express F5, 5 µm HPLC column. The article emphasizes the column′s capability in ultra-fast separations, providing enhanced efficiency and resolution in various analytical applications (Ali et al., 2012).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
kapcsolódó termék
szükséges, de nincs biztosítva
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.