Fontos dokumentumok
504262
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
product name
Supelguard Guard Cartridge Holder, Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
material
stainless steel housing
szerelvény
10-32 female UNF (Valco compatible)
5/16-40 female UNF (threads directly onto HPLC column)
kompatibilitás
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
Lábjegyzet
For 2.1 mm I.D. Supelco columns.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)