567573-U
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Javasolt termékek
product name
Discovery® HS F5 Supelguard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L43
leírás
Supelguard Cartridge
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4 mm
külső felület
300 m2/g
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
PFP (pentafluorophenyl) phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
120 Å
működési pH
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
use to protect Discovery HS F5
elválasztástechnika
reversed phase
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)