Fontos dokumentumok
49018
Supelco
2,4′-DDT
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Géninformáció
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Általános leírás
2,4′-DDT is an organochlorine pesticide, which can be widely used in agriculture for crop protection and disease vector control.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vitellogenin?a biomarker for endocrine disruptors
Hansen.D.P, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 17(7), 448-451 (1998)
Assessment of the exposure to organochlorine pesticides, PCBs and PAHs in six species of predatory birds of the Canary Islands, Spain
Luzardo.PO, et al.
The Science of the Total Environment, 472, 146-153 (2014)
A review on the usage of POP pesticides in China, with emphasis on DDT loadings in human milk
Wong.H.M, et al.
Chemosphere, 60(6), 740-752 (2005)