Merck
45839
Supelco
2,4′-DDT solution
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1,1,1-Trichloro-2-(2-chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)ethane solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H9Cl5
Molekulatömeg:
354.49
Beilstein:
9000336
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(c2ccccc2Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVUGPAFCQJIYDT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhenchuan Liu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 39(1), 144-144 (2020-07-31)
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is one of the most lethal forms of adult cancer with poor prognosis. Substantial evidence indicates that reactive oxygen species (ROS) are important modulators of aggressive cancer behavior. However, the mechanism by which ESCC cells
Markus A Lill et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(18), 5666-5674 (2005-09-02)
We investigated the influence of induced fit of the androgen receptor binding pocket on free energies of ligand binding. On the basis of a novel alignment procedure using flexible docking, molecular dynamics simulations, and linear-interaction energy analysis, we simulated the