Fontos dokumentumok
36663
2,4′-DDE solution
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethene solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)\C(=C(\Cl)Cl)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDYJWDIWLRZXDB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)