Fontos dokumentumok
47943
Supelco
ASTM® D5441 MTBE Contaminants (low) Mix B
0.1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether, analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D5441
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
0.1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Leírás
    tert-Amyl methyl ether
    tert-Butanol
    tert-Butyl ethyl ether
    Methanol
    2-Methylbutane
    2-Methyl-2-butene
    Pentane
    cis-2-Pentene
    trans-2-Pentene
    Triisobutylene
    2,4,4-Trimethyl-1-pentene
    Összes mutatása (11)
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-27.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-33.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)