Merck
29833-U
Supelco
SLB®-IL60i Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
UNSPSC kód:
41115710
NACRES:
SB.54
material
fused silica
Minőségi szint
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
313
df
0.20 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
60 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
alkalmazás(ok)
food and beverages
oszloptípus
capillary polar
Általános leírás
Application: The selectivity of SLB-IL60i is more polar than PEG/wax phases, resulting in unique elution patterns. It has a higher maximum temperature than most PEG/wax columns (280 °C compared to 260-270 °C). Excellent alternative to existing PEG/wax columns. Also a good GCxGC column choice.
USP Code: None
Phase: Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
Jogi információk
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michelle S S Amaral et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4615-4632 (2017-11-12)
This study investigates applications and performance evaluation of SLB-IL60, SLB-IL76 and SLB-IL111 columns, in relation to a DB-Wax column, for the analysis of coffee volatile compounds. Both standards and an authentic coffee sample were analysed, with solid-phase microextraction (SPME) sampling
Protocols
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Az ionos folyadék kapilláris GC-oszlopok fokozzák a poláris analitok inertitását, és a kromatográfia kihívásaira jobb állófázisokkal válaszolnak.