Fontos dokumentumok
29626-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
SK-10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip stainless steel needle
tűméret
26 ga
Jellemzők
point style 1
syringe type F (cemented needle)
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 002986
tű H × külső átmérő
50 mm × 0.47 mm
térfogat
10 μL
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)