Merck
28715-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in. , non-fritted, 60-80 mesh, preconditioned, pkg of 10 tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
NACRES:
NB.24
Terméknév
Tenax® TA, size 60-80 mesh, glass TD tube (non-fritted), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, 60-80 mesh
material
glass TD tube (non-fritted)
Minőségi szint
Ügynökség
EPA TO-1,IP-1B
leírás
Sealed with (Brass Endcaps)
Jellemzők
preconditioned
kiszerelés
pkg of 10 tubes
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
1/4 in. × 3 1/2 in.
méret
60-80 mesh
Mátrix
Tenax TA
részecskeméret
60-80 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Alkalmazás
Tenax® TA may be used to trap volatile organic compounds in air samples, followed by the analysis of breakthrough characteristics of volatile organic compounds in an extended temperature range using microtrap technology.
Jogi információk
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Breakthrough characteristics of volatile organic compounds in the- 10 to+ 170 C temperature range on Tenax TA determined by microtrap technology.
Kroupa A, et al.
Bio-protocol, 1038(1-2) (2004)