Fontos dokumentumok
28017-U
Supelco
Diffusion Caps
Standard
Szinonimák:
Diffusion Cap, Standard, 10 pk
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
NACRES:
NB.24
gyártó/kereskedő neve
L4070207
maximum hőmérséklet
100 °C
technika/technikák
active air sampling: suitable
Ma × Sz × Mé
17 mm × 10.0 mm × 15 mm
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
Diffusion Caps ensure the correct diffusion path length. The aluminum cap slides onto the stainless steel tube and seals by an o-ring. One end of the cap has a stainless-steel mesh screen.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Supelco's FLM Carbopack X TDU tubes are designed for monitoring volatile organic compounds emitted from petroleum refineries, in compliance with US EPA Method 325.