Merck
2633601
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115719
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Shimadzu 221-41444-01 (OEM)
H × külső átmérő × belső átmérő
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
kompatibilitás
technique used for General purpose
Általános leírás
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)