Merck
2632705
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115719
leírás
packed (deactivated glass wool)
kiszerelés
pkg of 5 ea
H × külső átmérő × belső átmérő
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
kompatibilitás
technique used for Dirty samples
Általános leírás
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)