Merck
2632725
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight Design (wool packed)
pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115719
kiszerelés
pkg of 25 ea
H × külső átmérő × belső átmérő
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
Általános leírás
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)