Merck
2631005
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
kiszerelés
pkg of 5 ea
H × külső átmérő × belső átmérő
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Általános leírás
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)