Fontos dokumentumok
21951
Valco® Precision Sampling plunger tips
size 1 mL, for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes, pkg of 2 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
fecskendőméret
1 mL
leírás
plunger tip for 1mL syringe
kiszerelés
pkg of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
VICI 013933
méret
1 mL
kompatibilitás
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes
Általános leírás
For series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas syringes. For 25 μL to 250 μL syringes, factory repair only.
Jogi információk
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)