Fontos dokumentumok
22269-U
Valco® Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle
volume 50 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Szinonimák:
SYRINGE,PS-A-2,50UL
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
Anyagok
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
leírás
Series A-2
Jellemzők
removable needle Series A2
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
VICI 050024
tű H × külső átmérő × belső átmérő
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
térfogat
50 μL
Általános leírás
Series A-2 - Removable Needle: An economically priced general purpose syringe, it is leak-tight to 250 psi for both gas and liquids.
  • Push-button valve - allows instantaneous injection
  • Smaller volumes - great for small volatile samples
Jogi információk
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.