Fontos dokumentumok
21098-U
GC Stationary Phase
phase DC QF-1 (FS 1265), bottle of 50 g
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
bottle of 50 g
Minőségi szint
parameter
0-225 °C temp. range
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
mátrix aktív csoport
DC QF-1 (FS 1265) phase
oldhatóság
acetone: soluble
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)