Fontos dokumentumok
20332
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak Q, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
kiszerelés
bottle of 75 cc
parameter
250 °C temp. limit
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
külső felület
~550 m2/g
Mátrix
Porapak Q
részecskeméret
100-120 mesh
sűrűség
~0.34 g/mL
Általános leírás
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)