Fontos dokumentumok
10301-U
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep Q, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
Szinonimák:
carbon adsorbent kit, CMS/SGPC
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
kiszerelés
bottle of 75 cc
gyártó/kereskedő neve
Hayes Separation Inc
parameter
275 °C temp. limit
külső felület
~582 m2/g
Mátrix
HayeSep Q
részecskeméret
80-100 mesh
sűrűség
~0.35 g/mL (free fall density)
Általános leírás
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)