20034AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Astec®
parameter
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 10 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
cyclodextrin, beta- phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
működési pH
3.5-7
elválasztástechnika
chiral
Általános leírás
- Bonded phase: Underivatized, native β-cyclodextrin
Resources:
CYCLOBOND FAQs
CYCLOBOND Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.