Fontos dokumentumok
14100AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
2 cm × 4 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
teicoplanin aglycone phase
pórusméret:
100 Å
Mátrix:
fully porous particle
Terméknév
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Guard, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L63
leírás
HPLC guard column
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
teicoplanin aglycone phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
működési pH
3-6.8
elválasztástechnika
chiral
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
László Sipos et al.
Journal of chromatography. A, 1217(44), 6956-6963 (2010-09-25)
The enantiomers of five monoterpene-based 2-amino carboxylic acids were directly separated on chiral stationary phases containing macrocyclic glycopeptide antibiotics such as teicoplanin (Astec Chirobiotic T and T2) and teicoplanin aglycone (Chirobiotic TAG) as chiral selectors. The effects of pH, the
Róbert Berkecz et al.
Journal of chromatography. A, 1216(6), 927-932 (2008-12-27)
The direct separation of the enantiomers of four 2-aminomono- or dihydroxycyclopentanecarboxylic acids and four 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids was performed on chiral stationary phases containing macrocyclic glycopeptide antibiotics such as teicoplanin (Astec Chirobiotic T and T2), teicoplanin aglycone (Chirobiotic TAG) or ristocetin
László Sipos et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 142-151 (2011-12-20)
The enantiomers of four unusual isoxazoline-fused 2-aminocyclopentanecarboxylic acids were directly separated on chiral stationary phases containing macrocyclic glycopeptide antibiotics teicoplanin (Astec Chirobiotic T and T2), teicoplanin aglycone (Chirobiotic TAG), vancomycin (Chirobiotic V) and vancomycin aglycone (Chirobiotic VAG) as chiral selectors.