14019AST
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L63
leírás
HPLC column
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
Mátrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
teicoplanin aglycone phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
Üzemi pH tartomány
3.0-6.8
elválasztástechnika
chiral
Related Categories
Általános leírás
- Bonded phase: Teicoplanin aglycone
- Operating pH range: 3.0 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?