581509-U
Ascentis® Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L3
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
külső felület
450 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
mátrix aktív csoport
silica phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
Üzemi pH tartomány
2-6
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Általános leírás
The Ascentis Si is a high loading capacity silica with excellent peak shape. The Ascentis Si performs in both normal-phase and HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.