ZRB2474
Anti-CXCL12/SDF1 Antibody, clone 5I2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Anti-PRPS1 Antibody, clone 2D21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, C-X-C motif chemokine 12, IRH, Intercrine reduced in hepatomas, PBSF, Pre-B cell growth-stimulating factor, Stromal cell-derived factor 1, hIRH, hSDF-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5I2, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 10.67 kDa
observed mol wt ~12 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... CXCL12(6387)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CXCL12/SDF1 in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected CXCL12/SDF1 in MOLT-4 cell lysates and recombinant human CXCL12.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CXCL12/SDF1 in one million Jurkat cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CXCL12/SDF1 in C2C12 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CXCL12/SDF1 in Human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)