Fontos dokumentumok
SAB1402909
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CCL17, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
A-152E5.3, ABCD-2, MGC138271, MGC138273, SCYA17, TARC
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
klón:
1F11, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1F11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~33.92 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CCL17(6361)
Általános leírás
This gene is one of several Cys-Cys (CC) cytokine genes clustered on the q arm of chromosome 16. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for T lymphocytes, but not monocytes or granulocytes. The product of this gene binds to chemokine receptors CCR4 and CCR8. This chemokine plays important roles in T cell development in thymus as well as in trafficking and activation of mature T cells. (provided by RefSeq)
Immunogén
CCL17 (NP_002978, 24 a.a. ~ 94 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ARGTNVGRECCLEYFKGAIPLRKLKTWYQTSEDCSRDAIVFVTVQGRAICSDPNNKRVKNAVKYLQSLERS
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)