Fontos dokumentumok
E9905
Anti-Endothelin B Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ET-B Receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: 4-11 μg/mL using human adrenal tissue
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-11 μg/mL using human adrenal tissue
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... EDNRB(1910)
mouse ... Ednrb(13618)
rat ... Ednrb(50672)
Immunogén
Alkalmazás
- Immunocytochemistry at a concentration of 4-11μg/mL using human adrenal tissue
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 4-11μg/mL using human adrenal tissue
- Western blotting
- Immunofluorescence
Immunohistochemistry (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?