ZRB1903
Anti-CD9 Antibody, clone 2K2-k ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
5H9 antigen, CD9 antigen, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, Leukocyte antigen MIC3, MRP-1, Motility-related protein, Tetraspanin-29, Tspan-29, p24
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2K2-k, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
Extracellular domain
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with recombinant fragment of Human CD9.
Western Blotting Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected Chinese hamster ovary cell (CHO) derived recombinant fragment of Human CD9.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD9 in THP-1 cell lysate..
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CD9 in HCT116 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CD9 in Human tonsil tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CD9 peptide with a KD of 3.5 x 10-8 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Human CD9.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD9 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC)..
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1