ZRB1889
Anti-PTPN21 Antibody, clone 2K11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 21;EC:3.1.3.48;Protein-tyrosine phosphatase D1;PTPD1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2K11, recombinant monoclonal
leírás
2K11 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 133.28 kDa
observed mol wt ~130 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTPN21(11099)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in ACHN cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTPN21 in ACHN cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PTPN21 in A549, PC12, and Raw264.7 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Ptpn21 peptide with a KD of 1.3 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PTPN21 in human gallbladder tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PTPN21 in A549 cella.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in ACHN cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTPN21 in ACHN cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)