05-1242
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys9) Antibody, clone 6F12-H4
clone 6F12-H4, from mouse
Szinonimák:
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6F12-H4, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
trimethylation (Lys9)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Representative data from a previous lot. Sonicated 3T3 L1 chromatin was subjected to chromatin immunoprecipitation using anti- trimethyl-histone H3 (Lys9) and the Magna ChIP G (Cat. #17-611) Kit. Successful immunoprecipitation of trimethylhistone H3 (Lys9) associated DNA fragments was verified by qPCR using primers flanking the p16 promoter.
Peptide Inhibition Analysis:
Peptide blocking assay demonstrates distinct preference of the antibody for the trimethyl form vs. the dimethyl form.
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP):
ChIP analysis of known chromosomal Suv39h targets (H3K9me3 in major satellites, mouseES cells).
Dot Blot Analysis:
Dot-blot analysis demonstrating specificity of anti-H3K9me3, clone 6F12-H4 for trimethyl Lys9 of histone H3.
Minőség
Western Blot Analysis: A 0.5 – 5 μg dilution of this lot detected trimethyl histone H3 (Lys9) in HeLa acid extracts.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1