235752
Anti-C-Reactive Protein Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-CRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CRP(1401)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting (0.1 µg/ml,see application references)
Immunoprecipitation (see comments)
Radioimmunoassay (see comments)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1