C1688
Monoclonal Anti-C-Reactive Protein antibody produced in mouse
clone CRP-8, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CRP-8, monoclonal
molekulatömeg
antigen 24 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:40,000
western blot: 1:200
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CRP(1401)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- It has been used in immunoblotting assay, to identify monomeric CRP.
- In time-resolved fluorometric assay.
- dot blot analysis
- indirect ELISA at a working dilution of 1:40,000
- western blotting at a working dilution of 1:200
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1