Fontos dokumentumok
SAB4701017
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRP antibody produced in mouse
clone C5
Szinonimák:
C-Reactive Protein
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
elérési szám
ENST00000368112
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CRP(1401)
Általános leírás
The antibody C5 recognizes human CRP, an 117 kDa plasma acute phase protein; it recognizes antigen both in the presence and in the absence (samples containing EDTA) of Ca2+.
Immunogen
Purified human CRP
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg