ZRB1403
Anti-p-4E-BP1 (Thr37/46) Antibody, clone 1N7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1N7, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 12.58 kDa
observed mol wt ~15 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
feline, porcine, monkey, canine, bovine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr37/pThr46)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in BALB/3T3 A31 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected 4E-BP1 phosphorylated on Threonine 37 and 46 in lysate from overnight serum starved and PDGF treated ( 50 ng/mL) Balb/3T3 A31 cells.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected p-4E-BP1 (Thr37/46) in lysate from NIH3T3 cells stimulated with PDGF (50 ng/mL)
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected p-4E-BP1 (Thr37/46) in human pancreas and human colon cancer tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected p-4E-BP1 (Thr37/46) in NIH 3T3 cells with and without PDGF treatment.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from NIH3T3 cells treated with PDGF was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide ( p-4E-BP1), but not the corresponding non-phosphopeptide.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound phospho and non-phospho 4E-BP1-Thr37+46 peptides with a KD of 1x 10^-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)