ZMS1204
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Mitochondria Marker Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
recombinant monoclonal
leírás
clone 113-1
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
observed mol wt ~60 kDa
tisztítva
using protein G
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
Unknown
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected a non-glycosylated mitochondrial protein in HeLa cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected a non-glycosylated mitochondrial protein in HepG2 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected a non-glycosylated mitochondrial protein in HepG2 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected a non-glycosylated mitochondrial protein in Human heart tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)