Fontos dokumentumok
Z765600
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 15 x 25 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.77
Jellemzők
Holds 15 x 25 mL tubes
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific BV1010-25
Általános leírás
This rack enables the use of 5 x 25 mL tubes in the BenchMixer XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. It is ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
Jogi információk
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)