Merck
Z765481
Orbi-Shaker orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Szinonimák:
horizontal shaker, lab shaker, laboratory shaker, reciprocating shaker
About This Item
UNSPSC kód:
41103811
NACRES:
NB.77
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Jellemzők
19 mm orbital motion
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific BT3001-E-UK
Paraméterek
+4 to +65 °C temp. range
30-300 rpm speed
Sz × mélység × Ma
11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm)
platform H × Sz
13 in. (33 cm) × 12 in. (30 cm)
súly
25 lb (11.25 kg)
Általános leírás
The powerful Orbi-Shaker is capable of mixing a 14 lb load capacity up to speeds as high as 300 rpm. The standard platform (included) features a non-slip, rubber coated surface, ideal for tissue culture flasks, petri dishes and staining trays.
  • High capacity, up to 9 x 500 mL, 5 x 1 L or 2 x 2 L
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration & mixing
  • Digital speed control up to 300 rpm
  • Instantly exchange flask clamps with MAGic Clamp accessories
Jogi információk
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)