Fontos dokumentumok
Z763381
Orbi-Shaker™ XL orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Szinonimák:
orbital mixers, orbital shakers, stirring plates
About This Item
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific BT1011-E
parameter
30-300 rpm speed
teljes H × Sz × Ma
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
platform H × Sz
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
súly
30 kg
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)