CLS67814
Corning® LSE™ digital microplate shakers
digital microplate shaker, accommodates up to 4 microplates, 230 V, EU plug, 1/cs
Szinonimák:
laboratory mixer shaker, laboratory shakers, microplate shakers
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V AC, Schuko plug
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
CE compliant
lid: no
kiszerelés
case of 1
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Corning 6781-4
parameter
100-1400 rpm speed
H × Sz × Ma
16.8 cm × 27.9 cm × 15.3 cm
súly
4.3 kg
szín
none
Általános leírás
- Large capacity - process up to 4 microplates
- 3 mm orbit for resuspending, homogenizing or vortexing
- Large digital display with single-knob control
- Suitable for cold room or incubator use
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)